Läs mer
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11450787
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11450787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23189.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 213203-65-7
Molekylformel C8H5BrF4
Molekylvikt (g/mol) 257.03
MDL-nummer MFCD00236289
InChI-nyckel MOVSRIIBGRAUAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzyl bromide, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-trifluoromethyl benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-trifluoromethyl-benzene, acmc-20ai27, 3-fluoro-4-trifluoromethylbenzyl bromide, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzylbromide, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-benzyl bromide, benzene, 4-bromomethyl-2-fluoro-1-trifluoromethyl, benzene,4-bromomethyl-2-fluoro-1-trifluoromethyl
PubChem CID 2737574
IUPAC-namn 4-(bromomethyl)-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC1=CC(CBr)=CC=C1C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Smältpunkt 25°C to 27°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1760
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 257.03
Procent renhet 97%