Läs mer
3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 30938683
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30938683 10 g 10g
30934602 25 g 25g
30933456 5 g 5g
30936120 100 g 100g
30935158 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30938683 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1079410g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-4-trifluoromethylbenzonitrile
CAS 231953-38-1
Molekylformel C8H3F4N
MDL-nummer MFCD00236280
Kvantitet 10 g
LEDER N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C1
Molekylvikt (g/mol) 189.11
Procent renhet 97%