Läs mer
3-Fluoro-5-jodonalin, 96 %
Produktkod. 15457407
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457407 5 g 5g
15467407 250 mg 250mg
15447407 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15457407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34457.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
CAS: 660-49-1 | C6H5FIN | 237,016 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 660-49-1
Molekylformel C6H5FIN
Molekylvikt (g/mol) 237.016
MDL-nummer MFCD04116466
InChI-nyckel HTEPMXLKKDKDAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoro-3-iodoaniline, 3-fluoro-5-iodo-phenylamine, pubchem4458, 3-fluoro-5-iodo aniline, 3-fluoro-5-iodophenylamine, 5-fluoro-3-iodophenylamine, benzenamine,3-fluoro-5-iodo, benzenamine, 3-fluoro-5-iodo
PubChem CID 2758986
IUPAC-namn 3-fluoro-5-jodoanilin
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)I)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-iodoaniline
Kvantitet 5 g
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 237.02
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.