Läs mer
3-Fluoro-5-iodopyridine, 95%
Produktkod. 15452109
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15452109 1 g 1g
15472109 250 mg 250mg
15462109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15452109 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64770.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 757950-13-3 | C5H3FIN | 222.989 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 757950-13-3
Molekylformel C5H3FIN
Molekylvikt (g/mol) 222.989
MDL-nummer MFCD08457780
InChI-nyckel MMJSSIRVEYQWMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-iodo-pyridine, pyridine, 3-fluoro-5-iodo, 3-fluoro-5-iodo-pyridin, pyridine,3-fluoro-5-iodo, 3-fluoranyl-5-iodanyl-pyridine, 3-iodo-5-fluoropyridine, 5-fluoro-3-iodopyridine
PubChem CID 18454778
IUPAC-namn 3-fluor-5-jodpyridin
LEDER C1=C(C=NC=C1I)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-iodopyridine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 11107918
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 222.99
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.