Läs mer
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15489687
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15489687 1 g 1g
15409697 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15489687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52921.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850589-57-0
Molekylformel C10H14BFO3
Molekylvikt (g/mol) 212.027
MDL-nummer MFCD07363783
InChI-nyckel KLKWZMKGTIQLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-isobutoxyphenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronic acid, 3-fluoro-5-isobutyloxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenylboronic acid, 3-fluoro-5-isobutoxy benzeneboronicacid, 3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl boronic acid, boronic acid,b-3-fluoro-5-2-methylpropoxy phenyl, acmc-209q3f, 3-fluoro-5-isobutoxyphenyl boronic acid
PubChem CID 44558176
IUPAC-namn [3-fluoro-5-(2-methylpropoxy)phenyl]boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)F)OCC(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt 130°C to 134°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.03
Procent renhet 98%