Läs mer
3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490356
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490356 1 g 1g
15400366 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490356 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53084.03
Request Bulk or Custom Format
3-Fluoro-5-(metoxikarbonyl)bensenboronsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Fluoro-5-(metoxikarbonyl)bensenboronsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871329-62-3
Molekylformel C8H8BFO4
Molekylvikt (g/mol) 197.956
MDL-nummer MFCD07363749
InChI-nyckel VKHJVASTGLPBBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 3-fluoro-5-methoxycarbonylphenyl boronic acid, 3-fluoro-5-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 3-fluoro-5-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, benzoic acid,3-borono-5-fluoro-, 1-methyl ester 9ci, methyl 3-borono-5-fluorobenzoate, acmc-209qg6, ksc657s1f, 3-fluoro-5-methoxycarbonylphenylboronicacid
PubChem CID 44717206
IUPAC-namn (3-fluor-5-metoxikarbonylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)OC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 138°C to 142°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 197.96
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.