Läs mer
3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11451280
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451280 1 g 1g
15423457 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451280 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26363.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518070-22-9
Molekylformel C9H9FO2
Molekylvikt (g/mol) 168.167
MDL-nummer MFCD03094318
InChI-nyckel GDUUQFGFHKTVEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-methylphenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, 3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid
PubChem CID 2778454
IUPAC-namn 2-(3-fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
LEDER CC1=CC(=CC(=C1)F)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid
Smältpunkt 71°C to 75°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 168.17
Procent renhet 97%