Läs mer
3-fluor-5-nitrobensenboronsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15467686
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467686 1 g 1g
15477686 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62652.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 710348-94-0
Molekylformel C12H15BFNO4
Molekylvikt (g/mol) 267.063
InChI-nyckel CKBJFSWEKLWHTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-fluoro-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-fluoro-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 59770452
IUPAC-namn 2-(3-fluor-5-nitrofenyl)-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 267.06
Procent renhet 96%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.