Läs mer
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15497297
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497297 1 g 1g
15428905 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34364.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86256-47-5
Molekylformel C8H6F4O2
Molekylvikt (g/mol) 210.128
MDL-nummer MFCD18783225
InChI-nyckel WJTUZFGGSZDUKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanol
PubChem CID 15582619
IUPAC-namn [3-fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
LEDER C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 210.13
Procent renhet 97%