Läs mer
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15487595
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487595 250 mg 250mg
11312479 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26612.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 886499-99-6
Molekylformel C7H3ClF4O2S
Molekylvikt (g/mol) 262.603
MDL-nummer MFCD06660226
InChI-nyckel LANWEGQCPRKLAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylsulphonyl chloride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl sulfone, 3-chlorosulfonyl-5-fluorobenzotrifluoride, 3-chlorosulphonyl-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 17750797
IUPAC-namn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
LEDER C1=C(C=C(C=C1F)S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Brytningsindex 1.4715
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 262.61
Procent renhet 97%