Läs mer
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11498427
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498427 5 g 5g
11488427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18516.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 161622-05-5
Molekylformel C8H3F4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.10
MDL-nummer MFCD00061293
InChI-nyckel NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, maybridge4_001933, acmc-1bwlq, intermediates-zcf02214, ksc496a7r, rarechem al bo 0634, buttpark 32\01-71
PubChem CID 519222
IUPAC-namn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 103°C to 105°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.11
Procent renhet 98%