Läs mer
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11955011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11955011 1 g 1g
11965011 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11955011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442600010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 161622-05-5
Molekylformel C8H3F4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.10
MDL-nummer MFCD00061293
InChI-nyckel NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, maybridge4_001933, acmc-1bwlq, intermediates-zcf02214, ksc496a7r, rarechem al bo 0634, buttpark 32\01-71
PubChem CID 519222
IUPAC-namn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 105.0°C to 106.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 208.11
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.