Learn More
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 11965011 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11965011 5 g 5g
11955011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11965011 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 442600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 161622-05-5
Molekylformel C8H3F4O2
Molekylvikt (g/mol) 207.10
MDL-nummer MFCD00061293
InChI-nyckel NSGKIIGVPBTOBF-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzoic acid, maybridge4_001933, acmc-1bwlq, intermediates-zcf02214, ksc496a7r, rarechem al bo 0634, buttpark 32\01-71
PubChem CID 519222
IUPAC-namn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 105.0°C to 106.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 208.11
Procent renhet 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.