missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11468837
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468837 5 g 5g
11458837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11468837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19964.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 149793-69-1
Molekylformel C8H3F4N
Molekylvikt (g/mol) 189.113
MDL-nummer MFCD00061282
InChI-nyckel AYNUKEDZAYOEGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-5-fluorobenzotrifluoride, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile, 3-fluoro-5 trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,5-tetrafluoro-m-tolunitrile, pubchem2620
PubChem CID 519037
IUPAC-namn 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Densitet 1.35
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 7703957
Formel vikt 189.11
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.