Läs mer
3-fluor-5-(trifluormetyl)fenylisocyanat, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| CAS | 302912-19-2 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C8H3F4NO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 5-fluoro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylisocyanate, benzene,1-fluoro-3-isocyanato-5-trifluoromethyl |
| InChI-nyckel | WGSXKYXKAARAKD-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=C(C=C(C=C1N=C=O)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1-fluoro-3-isocyanato-5-(trifluormetyl)bensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.112 |
| Visa mer |