Läs mer
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11397009
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397009 5 g 5g
11387009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397009 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26850.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 195447-79-1
Molekylformel C9H6F4O2
Molekylvikt (g/mol) 222.139
MDL-nummer MFCD00061188
InChI-nyckel LQIBHDUPSIQRPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl acetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethylphenylacetic acid, fluorotrifluoromethylphenylaceticacid6, 3-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylacetic acid, 2-5-fluoro-3-trifluoromethyl phenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem8436
PubChem CID 2759172
IUPAC-namn 2-[3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)CC(=O)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 109°C to 112°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 222.14
Procent renhet 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.