Läs mer
3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile |
| CAS | 149793-69-1 |
| Molekylformel | C8H3F4N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile, 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3F4N/c9-7-2-5(4-13)1-6(3-7)8(10,11)12/h1-3H |
| LEDER | Fc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C#N |
| IUPAC-namn | 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.11 |
| Formel vikt | 189.0202 |