Läs mer
3-Fluoro-6-bromopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-6-bromopyridine |
| CAS | 41404-58-4 |
| Molekylformel | C5H3BrFN |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 5-Fluoro-2-bromopyridine, 2-Bromo-5-fluoropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3BrFN/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H |
| LEDER | Fc1ccc(Br)nc1 |
| IUPAC-namn | 2-bromo-5-fluoropyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.99 |
| Formel vikt | 174.9433 |