Läs mer
3-Fluoro-6-nitroanisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-6-nitroanisole |
| CAS | 448-19-1 |
| Molekylformel | C7H6FNO3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-Fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 2-Methoxy-4-fluoronitrobenzene, 2-Nitro-5-fluoroanisole, 3-Methoxy-4-nitrofluorobenzene, 4-Fluoro-2-(methyloxy)-1-nitrobenzene, 4-Fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 4-Fluoro-2-methoxynitrobenzene, 5-Fluoro-2-nitroanisole, 5-Fluoro-2-nitrophenyl Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6FNO3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COc1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.13 |
| Formel vikt | 171.0332 |