Läs mer
3-fluor-DL-tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11391287
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391287 100 mg 100mg
11381287 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01479.MC
 Begränsad artikel
I lager
3-Fluoro-DL-tyrosin används för tyrosin i biosyntesen av proteiner som t.ex.β -galaktosidaser (Escherichia coli), bakteriohodopsin och tarmmikrovillära enzymer, aminopeptidas N, för att studera effekten av halogenerade tryosiner på proteinets egenskaper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Fluoro-DL-tyrosin används för tyrosin i biosyntesen av proteiner som t.ex.β -galaktosidaser (Escherichia coli), bakteriohodopsin och tarmmikrovillära enzymer, aminopeptidas N, för att studera effekten av halogenerade tryosiner på proteinets egenskaper.
Löslighet
Lösligt i vatten (28 g/L).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-90-7
Molekylformel C9H10FNO3
Molekylvikt (g/mol) 199.18
MDL-nummer MFCD00063075
InChI-nyckel VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-fluoro-dl-tyrosine, 2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, pardinon, m-fluoro-dl-tyrosine, fluorthyrin, 3-fluorotyrosin, 3-fluorotyrosine, m-ftyr, dl-m-fluorotyrosine, dl-3-fluorotyrosine
PubChem CID 92100
ChEBI CHEBI:32771
IUPAC-namn 2-amino-3-(3-fluor-4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-DL-tyrosine
Smältpunkt ∽280 °C (dekomposition)
Beilstein 3204804
Löslighetsinformation Löslig i vatten (28g/L).
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 199.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.