Läs mer
3-fluor-DL-valin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7046623
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318246 25 mg 25mg
11328246 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11318246 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15334.MB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 43163-94-6
Molekylformel C5H10FNO2
Molekylvikt (g/mol) 135.14
MDL-nummer MFCD00077549
InChI-nyckel ZFUKCHCGMBNYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-dl-valine, 3-fluorovaline, acmc-1cue2
PubChem CID 338887
IUPAC-namn 2-amino-3-fluoro-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)(F)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-DL-valine
Smältpunkt ∽250°C (decomposition)
Beilstein 2350377
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 135.14
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.