Läs mer
3-fluor-L-tyrosin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11373736
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373736 250 mg 250mg
11363736 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16775.MD
Request Bulk or Custom Format
3-Fluoro-L-tyrosin används som läkemedel och mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Fluoro-L-tyrosin används som läkemedel och intermediärer.
Löslighet Lösligt i vatten (9,8 g
/L).
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7423-96-3
Molekylformel C9H10FNO3
Molekylvikt (g/mol) 199.18
MDL-nummer MFCD00002607
InChI-nyckel VIIAUOZUUGXERI-JLDDOWRYNA-N
Synonym 3-fluoro-l-tyrosine, s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluorotyrosine, 3-fluorotyrosine, l, h-tyr 3-f-oh, unii-174nrg3m2x, s-3-fluorotyrosine, 3'-fluoro-l-tyrosine, 2s-2-amino-3-3-fluoro-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-fluoro-tyrosine
PubChem CID 643330
ChEBI CHEBI:46534
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3-fluor-4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(F)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-L-tyrosine
Smältpunkt 260°C to 261°C
UN-nummer UN2811
Beilstein 3204802
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.18
Optisk rotation −7° (c=1 in 1M HCl)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.