Läs mer
3-Fluoro-N-methylaniline, 97%
Produktkod. 11495137
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495137 10 g 10g
11405147 50 g 50g
11415147 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495137 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22565.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1978-37-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1978-37-6
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.146
MDL-nummer MFCD02683095
InChI-nyckel FHYDHJXZZQCXOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-fluoroaniline, 3-fluoro-n-methylbenzenamine, 3-fluoro-n-methylanilin, n-methyl-m-fluoroaniline, acmc-209xf6, ksc497i4f, 3-fluoro-phenyl-methyl-amine, 3-fluoro-n-methylaniline, benzenamine, 3-fluoro-n-methyl
PubChem CID 2759011
IUPAC-namn 3-fluor-N-metylanilin
LEDER CNC1=CC(=CC=C1)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-N-methylaniline
Densitet 1.11
Kokpunkt 94°C (19 mmHg)
Flampunkt 86°C (187°F)
Odör Characteristic
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Formel vikt 125.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.