Läs mer
3-Fluoro-o-xylene, 99%
Produktkod. 11443364
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443364 5 g 5g
11453364 25 g 25g
11463364 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443364 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10637.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 443-82-3 | C8H9F | 124.16 g/mol
Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det är en viktig råvara och intermediär som används
i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Stabil under normala förhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 443-82-3
Molekylformel C8H9F
Molekylvikt (g/mol) 124.16
MDL-nummer MFCD00000323
InChI-nyckel AWLDSXJCQWTJPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-o-xylene, 2,3-dimethylfluorobenzene, 3-fluoro-1,2-xylene, o-xylene, 3-fluoro, 3-fluoro-1,2-dimethylbenzene, benzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl, 1,2-dimethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-2,3-dimethyl-benzene, fluorxylol, pubchem4408
PubChem CID 96489
IUPAC-namn 1-fluor-2,3-dimetylbensen
LEDER CC1=CC=CC(F)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoro-o-xylene
Densitet 0.992
Kvantitet 5 g
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.486
UN-nummer UN1993
Beilstein 2040955
Kokpunkt 147°C to 148°C
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 124.16
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.