Läs mer
3-Fluorpropylaminhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoro-propylamine Hydrochloride |
| CAS | 64068-31-1 |
| Molekylformel | C3H8NF . HCl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-fluoro-, hydrochloride (9CI), 3-Fluoropropan-1-amine hydrochloride, 3-Fluoropropylamine hydrochloride, 3-Fluoro-1-propanamine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8FN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCF |
| IUPAC-namn | 3-fluorpropan-1-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.56 |
| Formel vikt | 113.0408 |