Läs mer
3'-Fluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10636242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10636242 1 g Glass bottle 1g
10646242 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10636242 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 204440010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 455-36-7
Molekylformel C8H7FO
Molekylvikt (g/mol) 138.14
MDL-nummer MFCD00000338
InChI-nyckel HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 9967
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3′-Fluoroacetophenone
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 81.0°C (9.0 mmHg)
Flampunkt 80°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H4COCH3
Brytningsindex 1.5080 to 1.5100
Kvantitet 1 g
Beilstein 07, III, 961
IUPAC-namn 1-(3-fluorophenyl)ethanone
Formel vikt 138.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid