Läs mer
3-Fluoranilin, 98+%
Produktkod. 11442337
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442337 25 g 25g
11452337 100 g 100g
11462337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14228.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 372-19-0 | C6H6FN | 111,119 g/mol
3-Fluoroanilin används vid framställning av ättiksyra-(3-fluoranilid) genom att reagera med ättiksyraanhydrid. Vidare fungerar det som ett reagens vid framställning av radamidanaloger som Grp94-hämmare, som har potential att vara antitumörmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-fluoranilin används vid framställning av ättiksyra-(3-fluoranilid) genom att reagera med ättiksyraanhydrid. Vidare fungerar det som ett reagens vid framställning av radamidanaloger som Grp94-hämmare, som har potential att vara antitumörmedel.
Löslighet
Blandbar med etanol och etyleter. Något blandbar med kloroform och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-19-0
Molekylformel C6H6FN
Molekylvikt (g/mol) 111.119
MDL-nummer MFCD00007758
InChI-nyckel QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluoroaniline, 1-amino-3-fluorobenzene, 3-fluoranilin, benzenamine, 3-fluoro, 3-fluorobenzenamine, 3-fluoro-phenylamine, aniline, 3-fluoro, 3-fluorophenylamine, aniline, m-fluoro, 3-fluoranilin czech
PubChem CID 9742
ChEBI CHEBI:27873
IUPAC-namn 3-fluoranilin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoroaniline
Densitet 1.156
Kokpunkt 186 °C till 187 °C
Flampunkt 77 °C (170 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.544
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2941
Beilstein 1305471
Löslighetsinformation Blandbar med etanol och etyleter. Lätt blandbart med kloroform och vatten.
Formel vikt 111.12
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.