Läs mer
3-Fluoroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluoroaniline |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2 |
| Formel vikt | 111.0484 |