Läs mer
3-fluoranilin, TRC
Produktkod. 30402976
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402976 5 g
30401424 50 g
30391342 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402976 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF5882555G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 372-19-0
Molekylformel C6 H6 F N
Molekylvikt (g/mol) 111.1169
Synonym Aniline, m-fluoro- (8CI), 3-Fluorobenzenamine, 1-Amino-3-fluorobenzene, 3-Fluoroaniline, 3-Fluorophenylamine, 4-Amino-2-fluorobenzene, NSC 10300, m-Fluoroaniline, m-Fluorophenylamine
IUPAC-namn 3-fluoranilin
LEDER Nc1cccc(F)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoroaniline
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Formel vikt 111.0484