Läs mer
3-Fluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15432132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432132 5 g 5g
10469300 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432132 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171890050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
May darken on storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-49-5
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00000335
InChI-nyckel MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
PubChem CID 9975
IUPAC-namn 1-fluoro-3-methoxybenzene
LEDER COC1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoroanisole
Smältpunkt -35.0°C
Densitet 1.1040g/mL, 1.104
Kokpunkt 158.0°C (743.0 mmHg)
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel FC6H4OCH3
Brytningsindex 1.4876 to 1.4896
Kvantitet 5 g
Formel vikt 126.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluoroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.