Läs mer
3-Fluoroanisole, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10731641 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10731641 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10731641 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171890250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoroanisole
Namnnotering 99%
CAS 456-49-5
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -35.0°C
Färg Colorless to Straw-Yellow
Densitet 1.1040g/mL, 1.104
Kokpunkt 158.0°C (743.0 mmHg)
Flampunkt 43°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7FO
Linjär formel FC6H4OCH3
Brytningsindex 1.4876 to 1.4896
MDL-nummer MFCD00000335
Kvantitet 25 g
Synonym 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
InChI-nyckel MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC=CC(F)=C1
IUPAC-namn 1-fluoro-3-methoxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 126.13
PubChem CID 9975
Formel vikt 126.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluoroanisole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.