Läs mer
3-fluoroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11444333
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444333 10 g 10g
11349489 25 g 25g
11454333 50 g 50g
11464333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11444333 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10931.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 456-49-5 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-49-5
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00000335
InChI-nyckel MFJNOXOAIFNSBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroanisole, m-fluoroanisole, benzene, 1-fluoro-3-methoxy, 1-fluoro-3-methoxy-benzene, 2-fluoro-4-methoxybenzene, fr co1 wln, 3-fluoroanisol, 3-fluoro-anisole, 3-fluoro anisole, anisole, m-fluoro
PubChem CID 9975
IUPAC-namn 1-fluor-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluoroanisole
Smältpunkt -35°C
Densitet 1.104
Kokpunkt 158°C to 159°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1858895
Formel vikt 126.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.