Läs mer
3-fluorbensaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11480223
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480223 250 g 250g
11460223 10 g 10g
11470223 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480223 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11396.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-48-4 | C7H5FO | 124.114 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-48-4
Molekylformel C7H5FO
Molekylvikt (g/mol) 124.114
MDL-nummer MFCD00003348
InChI-nyckel PIKNVEVCWAAOMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-fluoro, 3'-fluoro-benzaldehyde, 3-fluoro-benzaldehyde, meta-fluorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-fluoro, 3-fc6h4cho, 3-fluorobenzaldehyde, 3-fluoro benzaldehyde, pubchem3477
PubChem CID 68009
IUPAC-namn 3-fluorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzaldehyde
Densitet 1.174
Kokpunkt 173°C
Flampunkt 56°C (132°F)
Brytningsindex 1.519
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 970178
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 124.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.