Läs mer
3-Fluorobenzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluorobenzaldehyde |
| CAS | 456-48-4 |
| Molekylformel | C7H5FO |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Fluorobenzenecarboxaldehyde, 3-Fluorophenylcarboxaldehyde, NSC 66830, m-Fluorobenzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5FO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H |
| LEDER | Fc1cccc(C=O)c1 |
| IUPAC-namn | 3-fluorobenzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.11 |
| Formel vikt | 124.0324 |