Läs mer
3-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738645
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10738645 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10738645 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00519DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 701-27-9
Molekylformel C6H4ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 194.60
MDL-nummer MFCD00042286
InChI-nyckel OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
IUPAC-namn 3-fluorobenzenesulfonyl chloride
LEDER FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Linjär formel FC6H4SO2Cl
Kvantitet 1 g
Formel vikt 194.61
Procent renhet 97%