Läs mer
3-fluorbensensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11926871 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11926871 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11926871 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 437840010
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzenesulfonamide
CAS 1524-40-9
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 131,1 °C till 132,7 °C
Färg Vitt till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H6FNO2S
Linjär formel FC6H4SO2NH2
Kvantitet 1 g
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-fluoro, 3-fluorobenzenesulphonamide, 3-fbsa, 2weo, pubchem11762, acmc-20a5kf, 3-fluoranylbenzenesulfonamide, ksc180k2p, 3-fluorobenzenesulfonamide
InChI-nyckel CRINBBOGNYCAOV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)N)F
IUPAC-namn 3-fluorbensensulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 175.18
PubChem CID 150924
Formel vikt 175.18
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluorobenzenesulfonamide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.