Läs mer
3-Fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 11404514
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404514 1 g 1g
11414514 5 g 5g
11424514 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11404514 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13140.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 701-27-9 | C6H4ClFO2S | 194.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 701-27-9
Molekylformel C6H4ClFO2S
Molekylvikt (g/mol) 194.60
MDL-nummer MFCD00042286
InChI-nyckel OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
PubChem CID 2734258
IUPAC-namn 3-fluorbensensulfonylklorid
LEDER FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 7°C
Densitet 1.463
Kokpunkt 231°C to 232°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.529
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 2091631
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 194.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.