Läs mer
3-Fluorobenzoic acid, 99%
Produktkod. 11497827
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497827 25 g 25g
11407837 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16511.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 455-38-9 | C7H5FO2 | 140.11 g/mol
Används vid beredning av reglering av fenolsyrasyntes i Bacillus subtilis. Används även vid bakteriell dekarboxylering av o-ftalsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används vid beredning av reglering av fenolsyrasyntes i Bacillus subtilis. Används även vid bakteriell dekarboxylering av o-ftalsyror.
Löslighet Mycket löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 455-38-9
Molekylformel C7H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 140.11
MDL-nummer MFCD00002489
InChI-nyckel MXNBDFWNYRNIBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro, meta-fluorobenzoic acid, benzoic acid, m-fluoro, 3-fluoro-benzoic acid, 3-fluorobenzoicacid, pubchem3480, 3-fluorobenzoic acid, ksc235q1b, paragos 390192
PubChem CID 9968
ChEBI CHEBI:20021
IUPAC-namn 3-fluorbensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzoic acid
Smältpunkt 122°C to 124°C
Densitet 1.474
Kvantitet 25 g
Beilstein 1906920
Löslighetsinformation Very soluble in water.
Formel vikt 140.11
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Fluorobenzoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.