Läs mer
3-Fluorobenzonitrile, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10607022 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10607022 10 g Glass bottle 10g
10147763 50 g Glass bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10607022 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216580100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 403-54-3
Molekylformel C7H4FN
Molekylvikt (g/mol) 121.11
MDL-nummer MFCD00001797
InChI-nyckel JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
IUPAC-namn 3-fluorobenzonitrile
LEDER FC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzonitrile
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1300g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel FC6H4CN
Brytningsindex 1.5043 to 1.5063 (20°C, 589nm)
Kvantitet 10 g
Beilstein 09, II, 220
Formel vikt 121.11
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Liquid