Läs mer
3-Fluorobenzonitril, 98 %
Produktkod. 11495397
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495397 100 g 100g
11475397 5 g 5g
11485397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23426.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 403-54-3 | C7H4FN | 121,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 403-54-3
Molekylformel C7H4FN
Molekylvikt (g/mol) 121.11
MDL-nummer MFCD00001797
InChI-nyckel JZTPKAROPNTQQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-fluoro, m-fluorobenzonitrile, m-cyanofluorobenzene, benzonitrile, m-fluoro, 3-fluoro-benzonitrile, 3-fluorobenzenecarbonitrile, 3-cyanofluorobenzene, 1-cyano-3-fluorobenzene, ncr cf, m-fluorobenzonitile
PubChem CID 67880
IUPAC-namn 3-fluorbensonitril
LEDER FC1=CC=CC(=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzonitrile
Smältpunkt -16 °C
Densitet 1.14
Kokpunkt 183 °C
Flampunkt 67 °C (152 °F)
Odör Mandelliknande
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 1858941
Formel vikt 121.11
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.