Läs mer
3-Fluorobenzotrifluorid, 99 %
Produktkod. 11497327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497327 25 g 25g
11407337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15055.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 401-80-9 | C7H4F4 | 164,10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 401-80-9
Molekylformel C7H4F4
Molekylvikt (g/mol) 164.10
MDL-nummer MFCD00000382
InChI-nyckel GBOWGKOVMBDPJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzotrifluoride, m-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha,3-tetrafluorotoluene, benzene, 1-fluoro-3-trifluoromethyl, trifluoromethyl-3-fluorobenzene, a,a,a,3-tetrafluorotoluene, 1-trifluoromethyl-3-fluorobenzene, 1-fluoro-3-trifluoro-methyl benzene, 3-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 67867
IUPAC-namn 1-fluor-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER FC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzotrifluoride
Densitet 1.303
Kokpunkt 101 °C till 102 °C
Flampunkt 7 °C (44 °F)
Brytningsindex 1.401
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2045664
Formel vikt 164.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.