Läs mer
3-Fluorobenzoyl chloride, 97%
Produktkod. 10383712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10383712 5 mL Glasflaska 5ml
10387730 25 mL Glass bottle 25ml
10720765 100 mL Glass bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10383712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171980050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 1711-07-5 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1711-07-5
Molekylformel C7H4ClFO
Molekylvikt (g/mol) 158.56
MDL-nummer MFCD00000670
InChI-nyckel SYVNVEGIRVXRQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-fluoro, benzoyl chloride, m-fluoro, m-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoic acid chloride, 3-fluorobenzoylchloride, gvr cf, m-fluorobenzoylchloride, pubchem19742, m-fluoro-benzoylchloride
PubChem CID 74376
IUPAC-namn 3-fluorbensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzoyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -30.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 189.0°C
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4COCl
Brytningsindex 1.5260 to 1.5300
Kvantitet 5 mL
Beilstein 09, I, 137
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 158.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Fluorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.