Läs mer
3-Fluorobenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 11494154
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494154 50 g 50g
11484154 10 g 10g
11339489 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494154 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12509.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 456-47-3 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-47-3
Molekylformel C7H7FO
Molekylvikt (g/mol) 126.13
MDL-nummer MFCD00004631
InChI-nyckel QDHRSLFSDGCJFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl alcohol, 3-fluorophenyl methanol, m-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-fluoro, 3-fluorobenzylalcohol, 3-fluorobenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-fluoro, 3-fluorophenyl methan-1-ol, 3-florobenzyl alcohol, pubchem3486
PubChem CID 68008
IUPAC-namn (3-fluorfenyl)metanol
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzyl alcohol
Densitet 1.166
Kokpunkt 201°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.51
Kvantitet 50 g
Beilstein 2242511
Formel vikt 126.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.