Läs mer
3-fluorbensylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10220893 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning unitSize
10220893 5 g Glasflaska 5g
10091010 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10220893 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 119400050
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 456-41-7 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 456-41-7
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.027
MDL-nummer MFCD00000340
InChI-nyckel SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluorobenzylbromide, m-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-fluoro, m-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-m-fluorotoluene, alpha-bromo-3-fluorotoluene, toluene, .alpha.-bromo-m-fluoro, 1-bromobenzyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 68007
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-fluorbensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)CBr
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzyl bromide
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.541g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FC6H4CH2Br
Brytningsindex 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, II, 238
Formel vikt 189.03
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Fluorobenzyl bromide
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.