Läs mer
3-fluorbensylbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319489
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319489 5 g 5g
11329489 25 g 25g
11472797 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319489 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15446.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-41-7 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-41-7
Molekylformel C7H6BrF
Molekylvikt (g/mol) 189.027
MDL-nummer MFCD00000340
InChI-nyckel SCBZBMXPJYMXRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluorobenzylbromide, m-fluorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-fluoro, m-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-m-fluorotoluene, alpha-bromo-3-fluorotoluene, toluene, .alpha.-bromo-m-fluoro, 1-bromobenzyl-3-fluorobenzene
PubChem CID 68007
IUPAC-namn 1-(brommetyl)-3-fluorbensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzyl bromide
Densitet 1.546
Kokpunkt 200°C
Flampunkt 91°C (196°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 636503
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 189.03
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.