Läs mer
3-Fluorobenzyl Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 456-41-7 |
| Molekylformel | C7H6BrF |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1-(Bromomethyl)-3-fluorobenzene, m-Fluorobenzyl Bromide, α-Bromo-3-fluorotoluene, α-Bromo-m-fluorotoluene, NSC 91494 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Fc1cccc(CBr)c1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.02 |
| Formel vikt | 187.9637 |