Läs mer
3-fluorbensylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460533
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460533 5 g 5g
11470533 25 g 25g
11480533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12665.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 456-42-8 | C7H6ClF | 144.573 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 456-42-8
Molekylformel C7H6ClF
Molekylvikt (g/mol) 144.573
MDL-nummer MFCD00000904
InChI-nyckel XBDXMDVEZLOGMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-fluorobenzene, m-fluorobenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-fluoro, 3-fluorobenzylchloride, alpha-chloro-3-fluorotoluene, alpha-chloro-m-fluorotoluene, fluorobenzyl-3 chloride, toluene, .alpha.-chloro-m-fluoro, .alpha.-chloro-m-fluorotoluene
PubChem CID 9974
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-3-fluorbensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzyl chloride
Densitet 1.213
Kokpunkt 176°C to 177°C
Flampunkt 58°C (136°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.512
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 742265
Formel vikt 144.58
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.