Läs mer
3-Fluorobensylamin, 96 %
Produktkod. 11399479
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399479 5 g 5g
11475537 10 g 10g
11309489 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399479 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23527.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 100-82-3 | C7H8FN | 125,146 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-82-3
Molekylformel C7H8FN
Molekylvikt (g/mol) 125.146
MDL-nummer MFCD00008113
InChI-nyckel QVSVMNXRLWSNGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorobenzylamine, 3-fluorophenyl methanamine, m-fluorobenzylamine, benzenemethanamine, 3-fluoro, 1-3-fluorophenyl methanamine, 3-fluoro-benzylamine, benzylamine, m-fluoro, 3-fluorophenyl methylamine, m-fluorobenzyl amine, 3-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66853
IUPAC-namn (3-fluorfenyl)metanamin
LEDER C1=CC(=CC(=C1)F)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorobenzylamine
Densitet 1.097
Kokpunkt 186°C
Flampunkt 71°C (159°F)
Odör Amine-like
Brytningsindex 1.515
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1446928
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 125.15
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.