Läs mer
3-fluorkatekol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11449667
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449667 1 g 1g
11459667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22145.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 363-52-0 | C6H5FO2 | 128.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 363-52-0
Molekylformel C6H5FO2
Molekylvikt (g/mol) 128.10
MDL-nummer MFCD00042582
InChI-nyckel DXOSJQLIRGXWCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluorocatechol, pyrocatechol, 3-fluoro, 1,2-benzenediol, 3-fluoro, 1,2-dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 3-fluoro-1,2-benzenediol, 1-fluoro-2,3-dihydroxybenzene, 3fa, pubchem4142
PubChem CID 67764
ChEBI CHEBI:39876
IUPAC-namn 3-fluorbensen-1,2-diol
LEDER OC1=CC=CC(F)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorocatechol
Smältpunkt 71°C to 73°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1759
Beilstein 2436074
Formel vikt 128.1
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.