Läs mer
3-Fluorocatechol, TRC
Produktkod. 30137362
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137362 50 g
30008712 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF58882550G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 363-52-0
Molekylformel C6 H5 F O2
Molekylvikt (g/mol) 128.101
Synonym 3-Fluoro-1,2-benzenediol (ACI), Pyrocatechol, 3-fluoro- (8CI), 1,2-Dihydroxy-3-fluorobenzene, 3-Fluoro-2-hydroxyphenol, 3-Fluorocatechol
IUPAC-namn 3-fluorobenzene-1,2-diol
LEDER Oc1cccc(F)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Fluorocatechol
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C6H5FO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,8-9H
Formel vikt 128.027